5-(Aminomethyl)-[2,2']-bithiophene 95%

Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

APOSOR23235-1GEA 0 DKK
APOSOR23235-1G APOSOR23235-250MG
5-(Aminomethyl)-[2,2']-bithiophene 95%
5-(Aminomethyl)-[2,2']-bithiophene
Formel: C₉H₉NS₂
Molekylvægt: 195,304 g/mol
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00110111
CAS-nummer: 4380-96-5
UN nummer: 1760
ADR: 8,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR