5-(Hydroxymethyl)-2,2'-bithiophene

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering


Advarsel

APOSOR23233-1GEA 3390 DKK
APOSOR23233-1G
5-(Hydroxymethyl)-2,2'-bithiophene
5-(Hydroxymethyl)-2,2'-bithiophene
Formel: C₉H₈OS₂
Molekylvægt: 196,289 g/mol
Smeltepunkt: 43…45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02681900
CAS-nummer: 3515-30-8

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR