(5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR23140-1GEA 2360 DKK
APOSOR23140-1G APOSOR23140-250MG
(5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
(5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175,184 g/mol
Smeltepunkt: 94…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086105
CAS-nummer: 352018-88-3