1-Benzofuran-5-carbonyl chloride
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR23099-1GEA
0
DKK
APOSOR23099-1G
1-Benzofuran-5-carbonyl chloride
1-Benzofuran-5-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₅ClO₂ Molekylvægt: 180,588 g/mol Smeltepunkt: 67…69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03659699 CAS-nummer: 56540-70-6 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |