1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole-2-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR23049-500MGEA 819 DKK
APOSOR23049-500MG
1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole-2-carbonyl chloride
1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole-2-carbonyl chloride
Formel: C₁₅H₁₀ClNO₃S
Molekylvægt: 319,763 g/mol
Smeltepunkt: 127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086090
CAS-nummer: 342405-28-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III