3,5-Dimethylisoxazol-4-yl isothiocyanate
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR22988-250MGEA
0
DKK
APOSOR22988-250MG
APOSOR22988-1G
3,5-Dimethylisoxazol-4-yl isothiocyanate
3,5-Dimethylisoxazol-4-yl isothiocyanate
Formel:
C₆H₆N₂OS Molekylvægt: 154,19 g/mol Kogepunkt: 62…63 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02681978 CAS-nummer: 321309-27-7 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |