benzyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR22966-5GEA
898
DKK
APOSOR22966-5G
benzyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 97%
benzyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₃ Molekylvægt: 262,304 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01568760 CAS-nummer: 167757-45-1 |