2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyrazine, 2-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR2290-50MGEA
383
DKK
APOSOR2290-50MG
2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyrazine, 2-BOC protected
2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyrazine, 2-BOC protected
Formel:
C₁₀H₁₅N₃O₃ Molekylvægt: 225,244 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09952117 CAS-nummer: 874476-55-8 |