5-(4-Methoxyphenyl)-1-methylpyridin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR2281-100MGEA 765 DKK
APOSOR2281-100MG APOSOR2281-500MG
5-(4-Methoxyphenyl)-1-methylpyridin-2(1H)-one
5-(4-Methoxyphenyl)-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Molekylvægt: 215,248 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907673
CAS-nummer: 945980-20-1