2-Methyl-5-sulphamoylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR2277-1GEA 656 DKK
APOSOR2277-1G
2-Methyl-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methyl-5-sulphamoylbenzoic acid
Formel: C₈H₉NO₄S
Molekylvægt: 215,226 g/mol
Smeltepunkt: 243…250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07362354
CAS-nummer: 20532-14-3