N-[2-(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)ethyl]phthalimide hydrobromide
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR2274-1GEA
0
DKK
APOSOR2274-1G
APOSOR2274-5G
N-[2-(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)ethyl]phthalimide hydrobromide
N-[2-(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)ethyl]phthalimide hydrobromide
Formel:
C₁₃H₁₁N₃O₂S·BrH Molekylvægt: 354,222 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09836180 CAS-nummer: 136604-50-7 |