3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR2246-1GEA
1510
DKK
APOSOR2246-1G
APOSOR2246-100MG
3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH Molekylvægt: 236,739 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09998720 CAS-nummer: 1170905-43-7 |