(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR2235-250MGEA 1150 DKK
APOSOR2235-250MG
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected
Formel: C₂₅H₂₈N₂O₆
Molekylvægt: 452,5 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01860707
CAS-nummer: 273222-06-3