1-Aminocyclooctanecarboxylic acid, N-FMOC protected 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR2233-1GEA
4150
DKK
APOSOR2233-1G
1-Aminocyclooctanecarboxylic acid, N-FMOC protected 99%
1-Aminocyclooctanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Formel:
C₂₄H₂₇NO₄ Molekylvægt: 393,475 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03426230 CAS-nummer: 222166-38-3 |