3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR21717-1GEA 3390 DKK
APOSOR21717-1G
3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formel: C₃H₂Cl₃N₃S
Molekylvægt: 218,492 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01109217
CAS-nummer: 7523-57-1