4,5-Dimethylpyridazine-3,6-diol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR21499-250MGEA 110 DKK
APOSOR21499-250MG
4,5-Dimethylpyridazine-3,6-diol
4,5-Dimethylpyridazine-3,6-diol
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molekylvægt: 140,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067744
CAS-nummer: 5754-17-6