5-Methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR21249-1GEA 1700 DKK
APOSOR21249-1G
5-Methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
5-Methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
Formel: C₁₀H₁₁N₅O
Molekylvægt: 217,227 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052546
CAS-nummer: 175135-03-2