2-Phenoxypyridine-3-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR21221-1GEA
415
DKK
APOSOR21221-1G
APOSOR21221-5G
2-Phenoxypyridine-3-carbonyl chloride
2-Phenoxypyridine-3-carbonyl chloride
Formel:
C₁₂H₈ClNO₂ Molekylvægt: 233,65 g/mol Smeltepunkt: 94…95 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052648 CAS-nummer: 51362-49-3 UN nummer: 1759 ADR: 8,III |