5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid 97%

Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

APOSOR2075-1GEA 0 DKK
APOSOR2075-1G APOSOR2075-250MG
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid 97%
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃S
Molekylvægt: 194,207 g/mol
Smeltepunkt: 187…188 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05885497
CAS-nummer: 868755-62-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR