Methyl 5-(naphth-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR1987-500MGEA
0
DKK
APOSOR1987-500MG
APOSOR1987-1G
Methyl 5-(naphth-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 5-(naphth-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₂N₂O₂ Molekylvægt: 252,268 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06245485 CAS-nummer: 164295-93-6 |