Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR19481-1GEA 492 DKK
APOSOR19481-1G APOSOR19481-5G
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molekylvægt: 194,227 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12674804
CAS-nummer: 115414-80-7