Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR18414-1GEA 0 DKK
APOSOR18414-1G APOSOR18414-250MG
Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate 97%
Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate
Formel: C₁₁H₁₈O₅
Molekylvægt: 230,258 g/mol
Kogepunkt: 123…128 °C (3 mm Hg)
Smeltepunkt: 25…27 °C
Massefylde: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22575006
CAS-nummer: 3044-06-2