[1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-yl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR183522-1GEA
1370
DKK
APOSOR183522-1G
[1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-yl]methanol
[1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-yl]methanol
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O₃ Molekylvægt: 251,282 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
1604046-43-6 |