N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR183438-1GEA 1640 DKK
APOSOR183438-1G
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₂S
Molekylvægt: 251,305 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1019011-14-3