3-[4-Methyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR183435-1GEA 1640 DKK
APOSOR183435-1G
3-[4-Methyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]pyridine
3-[4-Methyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]pyridine
Formel: C₁₂H₁₀N₄S
Molekylvægt: 242,3 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06808800
CAS-nummer: 499796-05-3