6-Bromo-3-(dimethylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR17505-1GEA 546 DKK
APOSOR17505-1G APOSOR17505-5G
6-Bromo-3-(dimethylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole
6-Bromo-3-(dimethylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole
Useful as 5-HT1F receptor antagonists
Formel: C₁₄H₁₇BrN₂
Molekylvægt: 293,202 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13563140
CAS-nummer: 186545-33-5