1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR1519-1GEA 1100 DKK
APOSOR1519-1G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₇H₉ClN₂O
Molekylvægt: 172,612 g/mol
Kogepunkt: 112 °C (15 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313846
CAS-nummer: 128249-59-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,III