4,4,6-Trimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR14179-1GEA
0
DKK
APOSOR14179-1G
APOSOR14179-5G
4,4,6-Trimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
4,4,6-Trimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Formel:
C₁₃H₁₉BO₂ Molekylvægt: 218,1 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08436973 CAS-nummer: 1310404-79-5 |