2-(Aminomethyl)pyrimidine oxalate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR12993-50MGEA
743
DKK
APOSOR12993-50MG
2-(Aminomethyl)pyrimidine oxalate
2-(Aminomethyl)pyrimidine oxalate
Formel:
C₅H₇N₃·C₂H₂O₄ Molekylvægt: 199,164 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04117723 CAS-nummer: 866625-10-7 |