3-Benzylmorpholine hydrochloride
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR12969-250MGEA
0
DKK
APOSOR12969-250MG
APOSOR12969-1G
APOSOR12969-100MG
3-Benzylmorpholine hydrochloride
3-Benzylmorpholine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅NO·ClH Molekylvægt: 213,704 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04117744 CAS-nummer: 1172897-29-8 |