2-Amino-1-(2-methylphenyl)ethan-1-ol oxalate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR12965-250MGEA 1620 DKK
APOSOR12965-250MG
2-Amino-1-(2-methylphenyl)ethan-1-ol oxalate
2-Amino-1-(2-methylphenyl)ethan-1-ol oxalate
Formel: C₉H₁₃NO·C₂H₂O₄
Molekylvægt: 241,241 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117772
CAS-nummer: 1170238-97-7