2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR12944-5GEA 8810 DKK
APOSOR12944-5G APOSOR12944-1G
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molekylvægt: 228,243 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00439674
CAS-nummer: 6325-68-4