3-(2-Methoxyphenyl)morpholine oxalate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR12856-25MGEA 710 DKK
APOSOR12856-25MG APOSOR12856-250MG
3-(2-Methoxyphenyl)morpholine oxalate
3-(2-Methoxyphenyl)morpholine oxalate
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117745
CAS-nummer: 1170934-27-6