3-(4-Methoxyphenyl)morpholine hydrochloride
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR12851-500MGEA
0
DKK
APOSOR12851-500MG
APOSOR12851-100MG
3-(4-Methoxyphenyl)morpholine hydrochloride
3-(4-Methoxyphenyl)morpholine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂·ClH Molekylvægt: 229,703 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03840088 CAS-nummer: 1171560-33-0 |