2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyrazine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR12809-50MGEA 601 DKK
APOSOR12809-50MG
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyrazine dihydrochloride
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyrazine dihydrochloride
Formel: C₉H₁₃N₃O·2ClH
Molekylvægt: 252,141 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840122
CAS-nummer: 950649-21-5