1-Benzyl 2-methyl (2S,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR12769-100MGEA 933 DKK
APOSOR12769-100MG
1-Benzyl 2-methyl (2S,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride
1-Benzyl 2-methyl (2S,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₄·ClH
Molekylvægt: 314,765 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804628
CAS-nummer: 1212395-57-7