4-(2-Amino-1-phenylethyl)piperazine, N1-BOC protected
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR12704-1GEA
0
DKK
APOSOR12704-1G
4-(2-Amino-1-phenylethyl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Amino-1-phenylethyl)piperazine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₇H₂₇N₃O₂ Molekylvægt: 305,415 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01862526 CAS-nummer: 444892-54-0 |