Dofetilide
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO463370010EA 8720 DKK
ACRO463370010 ACRO463372500
Dofetilide
Dofetilide
  • Bioactive
Formel: C₁₉H₂₇N₃O₅S₂
Molekylvægt: 441,56 g/mol
Smeltepunkt: 149…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00869707
CAS-nummer: 115256-11-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 157 °C
Water ≤1 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %