Ekssikatorkabinet, SICCO Star Horizontal
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SICCO
467-0081EA 15230 DKK
467-0081
Ekssikatorkabinet, SICCO Star Horizontal
Ekssikatorer Ekssikatorkabinetter
Kabinettet har en forstærket aluminiumsramme, en dør, der åbner fremad, med skumgummipakning og magnetstribe. Ideel til brede produkter som A3-ark eller lederplader.
  • Dørmonteret elektronisk hygrometer viser min./maks. temperatur- og fugtighedsværdier
  • Temperaturmodstand fra −20 °C til +70 °C
  • Kabinettet har skridsikre gummifødder og kan stables
Leveringsinformation: Leveres med 2 aftagelige teleskopiske hylder af akrylglas, ekssikatorbakke og silicagel. Kapacitet til at klare maks. 13 hylder.