Du Søgte efter: Penne
Vælg mellem et bredt og varieret udvalg af penne til afbalanceret, teknisk anvendelse i laboratorie- og produktionsapplikationer. Forskellige modeller tilbyder kompatibilitet med ultra-våde, tørre eller ellers krævende miljøer. Ultrafine modeller er ideelle til fremstilling af præcise linjer til notering af resultater i laboratoriebøger, udfyldning af diagrammer, tegningskurver, mærkning af printstrimler, fremstilling af diagrammer og til brug med pap og plastkasser. Laboratorie pennene er vandtætte, smudsafvisende, lugtfrie og modstandsdygtige over for de mest gængse kemikalier.
48 results were found