Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (25)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Papir
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/30/18989630.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Notebook paper.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Formulated with coated paper, without magnesium silicate, the b'paper 80 g or 92 g is cut, cleaned and packed in a Class 100 (ISO 5) cleanroom.
Varenummer: (HPLC11650542)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Thermal paper rolls for D2500/D2000, 234 mm × 50 m/pad, Printer
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Papir til renrum, som er designet til almindelig brug, udskrivning og fotokopiering i rentrumsmiljøer, hvor det er kritisk at kemisk forurening og par...
Varenummer: (18-1001-44)
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Papir, hvidt
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (NALG6304-9811)
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Arkene af polyolefin kan rulles og foldes uden at revne og forbliver fleksible ved lave temperaturer. Kan ikke rives, strækkes og krymper ikke. De kan...
UOM:  1 * 50 Items
Leverandør:  Texwipe
Beskrivelse:   TexBond® er et papir beregnet til renrum med enestående egenskaber til kontamineringskontrol, som er nødvendigt i kritiske miljøer. Det er specielt ud...
Leverandør:  Texwipe
Beskrivelse:   Medium-weight cellulose paper saturated with synthetic latex substantially reduces particle generation associated with standard papers. These papers a...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 16
  1  2  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING