Du Søgte efter: Notesbøger
Notesbøger kan bruges til enhver applikation, til at gemme data, detaljer og påmindelser. Omslaget og bindingen er lavet i slidstærkt materiale, der beskytter uundværlige dokumenter mod blandt andet kemikalier og vand. Notesbøger har nummerede sider samt udfyldningsområder for specifikke data garanterer et organiseret resultat til enhver tid. Mange modeller af notesbøger indeholder periodiske og konverterings-tabeller bagerst  for bekvem citering.
Notesbøger kan bruges til enhver applikation, til at gemme data, detaljer og påmindelser. Omslaget og bindingen er lavet i slidstærkt materiale, der beskytter uundværlige dokumenter mod blandt andet kemikalier og vand. Notesbøger har nummerede sider samt udfyldningsområder for specifikke data garanterer et organiseret resultat til enhver tid. Mange modeller af notesbøger indeholder periodiske og konverterings-tabeller bagerst for bekvem citering.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Imiteret læder til brug i laboratorieomgivelser. Syrefrit, arkivsikkert papir (90 gsm). Indeholder side med retningslinjer for laboratorienotesbøger, ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Omslag i imiteret læder med belægning, som gør det holdbart i laboratorieomgivelser. Syrefrit, arkivsikkert papir (90 gsm). Indeholder side med retnin...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These cleanroom spiral notebooks are made of synthetic latex paper.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Omslag i imiteret læder med belægning, som gør det holdbart i laboratorieomgivelser. Syrefrit, arkivsikkert papir (90 gsm). Anvendes til at registrere...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: 'FLEX'-omslag med belægning for holdbarhed i laboratorieomgivelser. Syrefrit, arkivsikkert papir (90 gsm).
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Disse notesbøger indeholder VWR® PUREImage latex-frit papir og har gennemsigtigt omslag. Designet til brug i renrum og kritiske omgivelser, hvor der e...
Leverandør: Texwipe
Beskrivelse: TexWrite® notesbog med spiralryg til rentrum, linjeret. Et økonomisk valg til registrering af notater og data i kritiske omgivelser.
Varenummer: (818-0247)
Leverandør: Texwipe
Beskrivelse: Lab Notebook, TexWrite® 22, 216×279 mm, Antal af sider: 96, Applikation: Renrum, Linjeret, blå
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (818-1752)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Laboratorienotesbøger med PolyPaper-sider uden belægning og PE-omslag.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BERKSHIRE
Beskrivelse: BCR® MyNotes Notebooks are an ideal choice for documentation. They are practical for note taking and data recording in the cleanroom (Class 1 - 10,000...
Varenummer: (NALG6501-1000)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Polyethylene cover. Specially designed for process record keeping and ideal for research laboratories in securing patent protection. Featuring 184 hig...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: HEATHROW
Beskrivelse: For admissibility as court evidence, data on laboratory work, experiment details, and design and development. Use these notebooks to keep your indispe...
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Polyethylene cover for durability in laboratory environments.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom