Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Goggles, indirect vent
Leverandør: Portwest
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Portwest®
PRTWPW21CLREA 29.4 DKK InStock
PRTWPW21CLR
Goggles, indirect vent
Beskyttelsesbriller
Designed to be worn in a tough work environment, flexible PVC frame for ultra comfort, transparent colour for better side visibility.
  • 99% UV protection
  • Back elastic for ease of movement
  • Ultra lightweight for long uses
  • Individually packed for vending machines
  • Indirect ventilation
Certificeringer: EN 166 (1 B 3); ANSI/ISEA Z87.1
Bestil nu
BESTIL
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal