Pentachlorophenol [13C6] 100 µg/ml in n-nonane
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
CAMBCLM-661-1.2EA
0
DKK
CAMBCLM-661-1.2
Pentachlorophenol [13C6] 100 µg/ml in n-nonane
Pentachlorophenol [13C6]
Formel:
*C₆Cl₅OH Molekylvægt: 272,29 g/mol |
CAS-nummer:
85380-74-1 |