Kaliumiodat opløsning 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
86195.290EA 572 DKK
86195.290
Kaliumiodat opløsning 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Potassium iodate
Formel: KlO₃
Molekylvægt: 214 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20 °C) 0.9980 – 1.0020