Desisopropylatrazin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10332000EA 1520 DKK
EHERC10332000
Desisopropylatrazin
Desisopropylatrazin
Formel: C₅H₈ClN₅
Molekylvægt: 173,6 g/mol
CAS-nummer: 1007-28-9