2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14394700EA 1150 DKK
EHERC14394700
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Formel: C₉H₁₄N₂O
Molekylvægt: 166,22 g/mol
Kogepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 107 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006128
CAS-nummer: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1