Hav sand for analysis, oprenset med syre, calcinated, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07712.5000EA
4070
DKK
1.07712.5000
1.07712.9010
1.07712.9025
1.07712.1000
Hav sand for analysis, oprenset med syre, calcinated, Supelco®
Hav sand
Formel:
SiO₂ Molekylvægt: 60,08 g/mol Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1710 °C Massefylde: 2,65 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
14808-60-7 EINECS: 231-545-4 |
Specifikationer Testresultater
Substances soluble in hydrochloric acid | ≤ 0.2 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Acid-soluble Iron (Fe) | ≤ 0.01 % |
Loss on ignition (900 °C) | ≤ 0.05 % |
Particle size (0.1 - 0.315 mm) | ≥ 90 % |