Sand, quartz (from sea), ekstra ren, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07711.9025EA
0
DKK
1.07711.9025
1.07711.5000
1.07711.1000
Sand, quartz (from sea), ekstra ren, Supelco®
Hav sand
Formel:
SiO₂ Molekylvægt: 60,08 g/mol Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1710 °C Massefylde: 2,66 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
7631-86-9 EINECS: 231-545-4 |