Phenothiazin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
EHERC16030000EA
711
DKK
EHERC16030000
Phenothiazin
Phenothiazin
Formel:
C₁₂H₉NS Molekylvægt: 199,28 g/mol Kogepunkt: 371 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 182…185 °C Massefylde: 1,34 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 202 °C |
MDL Number:
MFCD00005015 CAS-nummer: 92-84-2 EINECS: 202-196-5 Merck Index: 12,07404 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...